Learn More
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™
65.00€ - 213.00€
CAS 1706418-83-8
Fórmula molecular C10H11ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 247.65
Número MDL MFCD19687211
Clave InChI PVFWDJBNASYQGK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluoro-3-methoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 66523553
Nombre IUPAC Ácido propanoico 2-amino-3-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(CC(N)C(O)=O)=C1F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15468795
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34145.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15457077
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34145.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1706418-83-8
247.65
PVFWDJBNASYQGK-UHFFFAOYNA-N
66523553
COC1=C(Cl)C=CC(CC(N)C(O)=O)=C1F
C10H11ClFNO3
MFCD19687211
4-chloro-2-fluoro-3-methoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid
Ácido propanoico 2-amino-3-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)
Especificaciones
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
C10H11ClFNO3
4-chloro-2-fluoro-3-methoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid
COC1=C(Cl)C=CC(CC(N)C(O)=O)=C1F
247.65
247.65
Sólido
1706418-83-8
MFCD19687211
PVFWDJBNASYQGK-UHFFFAOYNA-N
Ácido propanoico 2-amino-3-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)
66523553
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes