Learn More
4-Bromofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491870
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16532-79-9
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001916
Clave InChI MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)acetonitrilo
SMILES BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylacetonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
Densidad 1.49
Punto de ebullición 286°C
Temperatura de inflamación 127°C (261°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3449
Beilstein 1861069
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%