Learn More
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
32.80€ - 86.00€
CAS | 224185-19-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5BrFNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 234.02 |
Número MDL | MFCD04039299 |
Clave InChI | MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrotoluene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro, 2-nitro-4-bromo-5-fluorotoluene, 4-bromo-5-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, pubchem3991, zlchem 1176, acmc-1ceig, ksc549i4p |
PubChem CID | 2779365 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno |
SMILES | CC1=CC(F)=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11441850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27552.03 |
1 g |
32.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11451850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27552.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
224185-19-7 | |
234.02 | |
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N | |
2779365 | |
CC1=CC(F)=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
C7H5BrFNO2 | |
MFCD04039299 | |
4-bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrotoluene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro, 2-nitro-4-bromo-5-fluorotoluene, 4-bromo-5-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, pubchem3991, zlchem 1176, acmc-1ceig, ksc549i4p | |
1-bromo-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno |
Especificaciones
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene | |
59°C to 63°C | |
MFCD04039299 | |
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno | |
2779365 | |
98% |
224185-19-7 | |
C7H5BrFNO2 | |
4-bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrotoluene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro, 2-nitro-4-bromo-5-fluorotoluene, 4-bromo-5-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, pubchem3991, zlchem 1176, acmc-1ceig, ksc549i4p | |
CC1=CC(F)=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O | |
234.02 | |
234.02 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes