Learn More
4-Bromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.07 |
Porcentaje de pureza | 95% |