Learn More
4-Benciloxibenzotrifluoruro, 95 %, Thermo Scientific™
17.20€ - 209.00€
CAS 70097-65-3
Fórmula molecular C14H11F3O
Peso molecular (g/mol) 252.236
Número MDL MFCD00275905
Clave InChI SNRFAICCYVUTRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-benzyloxybenzotrifluoride, 4-benzyloxy benzotrifluoride, 1-phenylmethoxy-4-trifluoromethyl benzene, maybridge1_001022, 4 benzyloxy benzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl benzyl ether, 1-benzyloxy-4-trifluoromethylbenzene, 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2798168
Nombre IUPAC 1-fenilmetoxi-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15407828
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61303.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15487818
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61303.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15497818
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61303.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
70097-65-3
252.236
SNRFAICCYVUTRG-UHFFFAOYSA-N
2798168
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
C14H11F3O
MFCD00275905
1-benzyloxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-benzyloxybenzotrifluoride, 4-benzyloxy benzotrifluoride, 1-phenylmethoxy-4-trifluoromethyl benzene, maybridge1_001022, 4 benzyloxy benzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl benzyl ether, 1-benzyloxy-4-trifluoromethylbenzene, 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl-benzene
1-fenilmetoxi-4-(trifluorometil)benceno
Especificaciones
4-Benzyloxybenzotrifluoride
C14H11F3O
1-benzyloxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-benzyloxybenzotrifluoride, 4-benzyloxy benzotrifluoride, 1-phenylmethoxy-4-trifluoromethyl benzene, maybridge1_001022, 4 benzyloxy benzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl benzyl ether, 1-benzyloxy-4-trifluoromethylbenzene, 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl-benzene
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
252.236
252.23
Sólido
70097-65-3
MFCD00275905
SNRFAICCYVUTRG-UHFFFAOYSA-N
1-fenilmetoxi-4-(trifluorometil)benceno
2798168
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes