Learn More
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10020630
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-55-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007916
Clave InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-aminofenil)acético
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylacetic acid
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Índice Merck 15, 459
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Agua 1% max. (K.F.)
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2