Learn More
Ácido 4-aminobutírico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminobutyric acid |
Punto de fusión | ∽195°C (decomposition) |
CAS | 56-12-2 |
Color | White |
Fórmula molecular | C4H9NO2 |
Fórmula lineal | H2N(CH2)3CO2H |
Número MDL | MFCD00008226 |
Beilstein | 906818 |
Índice Merck | 14,430 |
Sinónimo | 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino |