Learn More
4-Amino-1-isobutirilpiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
69.50€ - 251.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 172478-05-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H18N2O |
Peso molecular (g/mol) | 170.256 |
Número MDL | MFCD08061057 |
Clave InChI | LULDRPDOMFMBIC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-4-aminopiperidin-1-yl-2-methylpropan-1-one, 1-isobutyrylpiperidin-4-amine, 4-amino-1-isobutyrylpiperidine, 1-propanone, 1-4-amino-1-piperidinyl-2-methyl, 1-4-aminopiperidyl-2-methylpropan-1-one, acmc-1bz3p, 1-isobutyryl-4-piperidinamine, 4-piperidinamine, 1-2-methyl-1-oxopropyl |
PubChem CID | 16772991 |
Nombre IUPAC | 1-(4-aminopiperidin-1-il)-2-metilpropan-1-ona |
SMILES | CC(C)C(=O)N1CCC(CC1)N |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
172478-05-6 | |
170.256 | |
LULDRPDOMFMBIC-UHFFFAOYSA-N | |
16772991 | |
CC(C)C(=O)N1CCC(CC1)N |
C9H18N2O | |
MFCD08061057 | |
1-4-aminopiperidin-1-yl-2-methylpropan-1-one, 1-isobutyrylpiperidin-4-amine, 4-amino-1-isobutyrylpiperidine, 1-propanone, 1-4-amino-1-piperidinyl-2-methyl, 1-4-aminopiperidyl-2-methylpropan-1-one, acmc-1bz3p, 1-isobutyryl-4-piperidinamine, 4-piperidinamine, 1-2-methyl-1-oxopropyl | |
1-(4-aminopiperidin-1-il)-2-metilpropan-1-ona |
Especificaciones
4-Amino-1-isobutyrylpiperidine | |
C9H18N2O | |
1-4-aminopiperidin-1-yl-2-methylpropan-1-one, 1-isobutyrylpiperidin-4-amine, 4-amino-1-isobutyrylpiperidine, 1-propanone, 1-4-amino-1-piperidinyl-2-methyl, 1-4-aminopiperidyl-2-methylpropan-1-one, acmc-1bz3p, 1-isobutyryl-4-piperidinamine, 4-piperidinamine, 1-2-methyl-1-oxopropyl | |
CC(C)C(=O)N1CCC(CC1)N | |
170.256 | |
170.26 |
172478-05-6 | |
MFCD08061057 | |
LULDRPDOMFMBIC-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-aminopiperidin-1-il)-2-metilpropan-1-ona | |
16772991 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes