Learn More
4-Amino-1-bencilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.10€ - 269.00€
CAS | 50541-93-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H18N2 |
Peso molecular (g/mol) | 190.29 |
Número MDL | MFCD00006504 |
Clave InChI | YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine |
PubChem CID | 415852 |
Nombre IUPAC | 1-bencilpiperidin-4-amina |
SMILES | C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10407570
|
Thermo Scientific Acros
187660050 |
5 g | Frasco de vidrio |
34.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10113920
|
Thermo Scientific Acros
187660250 |
25 g | Frasco de vidrio |
96.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10052560
|
Thermo Scientific Acros
187661000 |
100 g | Frasco de vidrio |
269.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
50541-93-0 | |
190.29 | |
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N | |
415852 | |
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2 |
C12H18N2 | |
MFCD00006504 | |
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine | |
1-bencilpiperidin-4-amina |
Especificaciones
4-Amino-1-benzylpiperidine | |
50541-93-0 | |
100.0 | |
0.9300g/mL | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5410 to 1.543 | |
0.93 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether | |
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2 | |
190.29 | |
190.29 | |
Líquido |
98% | |
97.5 | |
De incoloro a amarillo | |
152°C (9.7 mmHg) | |
Auténtico | |
C12H18N2 | |
MFCD00006504 | |
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine | |
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N | |
1-bencilpiperidin-4-amina | |
415852 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca daños oculares graves.
Nocivo en contacto con la piel.
Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 256-620-9
- 4-Amino-1-benzylpiperidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.