Learn More
4-Amino-1-(3-metil-2-piridil)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404750 1 g 1 g
11494740 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50779.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-09-6
Fórmula molecular C11H17N3
Peso molecular (g/mol) 191.278
Número MDL MFCD08060981
Clave InChI MEDSFHSPUSUMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-3-methyl-2-pyridyl piperidine, 1-3-methylpyridin-2-yl piperidin-4-amine, acmc-20ampr, 1-3-methyl-2-pyridyl-4-piperidylamine, 1-3-methyl-2-pyridinyl-4-piperidinamine 3hcl
PubChem CID 24208822
Nombre IUPAC 1-(3-metilpiridin-2-il)piperidina-4-amina
SMILES CC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 99%