Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-(3-metoxi-2-piridil)piperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479205 250 mg 250 miligramos
15469205 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51176.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301739-00-3
Fórmula molecular C11H18ClN3O
Peso molecular (g/mol) 243.735
Número MDL MFCD11869912
Clave InChI QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
Nombre IUPAC 1-(3-metoxipiridin-2-il)piperidina-4-amina;clorhidrato
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.73