Learn More
4,5-Dimetiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 580.00€
CAS | 3581-91-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H7NS |
Peso molecular (g/mol) | 113.178 |
Número MDL | MFCD00005336 |
Clave InChI | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 62510 |
Nombre IUPAC | 4,5-dimetil-1,3-tiazol |
SMILES | CC1=C(SC=N1)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11499692
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10785.06 |
5 g |
47.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10785.14 |
25 g |
199.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10785.22 |
100 g |
580.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
3581-91-7 | |
113.178 | |
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | |
62510 | |
CC1=C(SC=N1)C |
C5H7NS | |
MFCD00005336 | |
4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference | |
4,5-dimetil-1,3-tiazol |
Specifications
4,5-Dimethylthiazole | |
1.07 | |
51°C (123°F) | |
1.521 | |
UN1993 | |
4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference | |
CC1=C(SC=N1)C | |
113.178 | |
113.18 |
3581-91-7 | |
157°C to 158°C | |
C5H7NS | |
MFCD00005336 | |
105694 | |
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dimetil-1,3-tiazol | |
62510 | |
98% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H301-H226
Tóxico en caso de ingestión.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 222-703-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XJ4380000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only