Learn More
4,5,6,7-Tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
170.00€ - 573.00€
CAS | 307308-03-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N2O |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Clave InChI | CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde,4,5,6,7-tetrahydro-9ci, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci |
PubChem CID | 45083680 |
Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carbaldehído |
SMILES | C1CCN2C(=C(C=N2)C=O)C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10627040
|
Thermo Scientific Acros
431090010 |
1 g |
170.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10332020
|
Thermo Scientific Acros
431090050 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
307308-03-8 | |
150.18 | |
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde,4,5,6,7-tetrahydro-9ci, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci | |
4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carbaldehído |
C8H10N2O | |
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N | |
45083680 | |
C1CCN2C(=C(C=N2)C=O)C1 |
Especificaciones
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde | |
96.0 | |
Blanco a amarillo | |
96% min. (GC) | |
C8H10N2O | |
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N | |
4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carbaldehído | |
45083680 | |
97% |
307308-03-8 | |
100.0 | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde,4,5,6,7-tetrahydro-9ci, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci | |
C1CCN2C(=C(C=N2)C=O)C1 | |
150.18 | |
150.18 | |
Sólido de baja fusión o líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Si la persona respira con dificultad, transportarla al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
RUO – Research Use Only