Learn More
Sulfona de 4,4'-diclorodifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-105284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 GR
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10401301 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10401491 250 g Frasco de plástico 250 g
10145070 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10401301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291180250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-07-9
Fórmula molecular C12H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 287.15
Número MDL MFCD00000619
Clave InChI GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 397.0°C
Temperatura de inflamación 233°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 327
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols,slightly soluble in aqueous solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino