Learn More
4-(4-bromo-1,3-tiazol-2-il)morfolina, 97 %, Maybridge
Código de producto. p-3880468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10758655 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295574 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758655 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62810DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1017781-60-0
Fórmula molecular C7H9BrN2OS
Peso molecular (g/mol) 249.126
Número MDL MFCD09607696
Clave InChI XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
Nombre IUPAC 4-(4-bromo-1,3-tiazol-2-il)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.13
Porcentaje de pureza 97%