Learn More
4-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428172
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-82-2
Fórmula molecular C13H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 229.09
Número MDL MFCD03093897
Clave InChI HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
PubChem CID 2734625
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 99°C
Color Naranja a amarillo o tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.