Learn More
Memmert™ Controlador de O2 de interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Requiere la opción T6
- 0 a 25 % de O2 = 4 - 20 mA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Requiere la opción T6 |
| Para utilizar con (equipo) | ICO50 |