Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para IF750plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Amperaje:
4 - 20 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura (máx. 1 SingleDISPLAY, máx. 3 TwinDISPLAY)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IF750plus |
| Tipo | Interfaz de bucle de corriente |
| Amperaje | 4 - 20 mA |