Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 - 20 mA
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Controlador de temperatura
- Valor real; -10 a +80 °C = 4 -20 mA
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | HPP1400eco |
| Tipo | Controlador de temperatura |