Learn More
Memmert™ Interfaz de corriente 4 - 20 mA
4-20mA current loop interface temperature controller
Marca: Memmert™ HPP1060ecoV3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Controlador de temperatura
- Valor real; -10 a +80 °C = 4 -20 mA
Especificaciones
HPP1060eco | |
Controlador de temperatura |