Learn More
4-(2-Hidroxifenil)-2-(1-piperidinil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464738 1 g 1 g
15474738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58462.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916497-18-2
Fórmula molecular C14H16N2OS
Peso molecular (g/mol) 260.36
Número MDL MFCD22682977
Clave InChI CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole
PubChem CID 15984509
Nombre IUPAC 2-(2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-4-il)fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.29
Porcentaje de pureza 97%