Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)benzaldehído, 95 %
36.40€ - 162.40€
CAS | 27996-86-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H7N3O |
Peso molecular (g/mol) | 173.175 |
Clave InChI | TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2776488 |
Nombre IUPAC | 4-(1,2,4-triazol-1-il)benzaldehído |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2 |
Descripción
27996-86-7 | |
173.175 | |
2776488 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2 |
C9H7N3O | |
TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,2,4-triazol-1-il)benzaldehído |
Especificaciones
4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde | |
95% | |
4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenecarbaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-4-formylphenyl-1,2,4-triazole, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl-benzaldehyde | |
C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2 | |
173.175 | |
173.17 |
27996-86-7 | |
C9H7N3O | |
TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,2,4-triazol-1-il)benzaldehído | |
2776488 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Advertencia