missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody (LOB12) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7200619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.125 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18091306 0.025 mg 25 microgramos
18007485 0.125 mg 125 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18091306

Marca: Novus Biologicals NB100634150.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LOB12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:50
Formulación PBS with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P20334
Alias de gen 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Símbolos de los genes TNFRSF9
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Murine CD137 human Fc fusion protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especificidad de la prueba NB100-63415 recognises murine CD137 (the murine homologue of human 4-1BB protein). CD137 is expressed by activated T lymphocytes, but not by resting cells.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.