missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (TKS-1), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18231139 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18231139

Marca: Novus Biologicals NBP281115JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB Ligand/TNFSF9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TKS-1
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
Símbolos de los genes TNFSF9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Murine B-cell lymphoma 2PK-3 cells injected into SD rats.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8744
Especificidad de la prueba This antibody binds to murine 4-1BB Ligand/TNFSF9 and competes with binding of 4-1BB.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.