missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (282220) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30169067 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30169067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2295JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB Ligand/TNFSF9
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 282220
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human 4-1BB Ligand/TNFSF9, Arg71-Glu254, Accession # P41273.1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8744
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.