missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (203942) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 4-1BB Ligand/TNFSF9 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 203942 |
| Conjugado | Janelia Fluor 635 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse 4-1BB Ligand/TNFSF9, Arg104-Glu309, Accession # P41274 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?