missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (014), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230999 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290388H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB Ligand/TNFSF9
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 14
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse4-1BB Ligand/TNFSF9 (Arg 104-Glu 309; NP_033430.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8744
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.