Learn More
4-(1,3,3-Trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-il)-3-buten-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 15410656
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15410656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53499.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-(1,3,3-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-il)-3-buten-2-ona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190059-33-7
Fórmula molecular C13H20O2
Peso molecular (g/mol) 208.30
Número MDL MFCD07784337
Clave InChI ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and trans
PubChem CID 11041982
SMILES CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one
Densidad 1.039
Índice de refracción 1.491
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (E)-4-(4,4,6-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-il)but-3-en-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Grado Técnico