Learn More
3M™ Tubos de respiración Versaflo™ para los cascos y unidades de suministro de aire
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
S/M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tubo de respiración largo y ligero de fácil limpieza
- Giro de liberación rápida que permite la conexión y liberación con una sola mano
- Cubierta de tubo de respiración desechable disponible para ayudar en las operaciones de limpieza y descontaminación
- N.º de catálogo de 3M BT-20S y BT-20L
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de respiración |
| Tamaño | S/M |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ |
| Modelo | BT-20S |
| Longitud (imperial) | 28 in |
| Longitud (métrico) | 71,1 cm |