Learn More
3M™ Máscara facial parcial reutilizable con cierre rápido cómoda y resistente serie 6500
Descripción
- El sello facial de silicona resistente ofrece una mayor vida de la pieza facial incluso en entornos de altas temperaturas
- El diseño de cierre rápido elimina la necesidad de quitar el casco o la protección facial para subir o bajar la máscara
- Diseño elegante y de perfil bajo
- La cubierta de la válvula especial ayuda a dirigir la respiración exhalada y la humedad hacia abajo
- La válvula patentada Cool Flow™ de 3M ayuda a facilitar la respiración reduciendo el calor y la humedad
- Se ajusta de forma segura y cómoda en la cabeza
- Compatible con los cartuchos y filtros de tipo bayoneta de 3M™:
- Cartuchos de la serie 6000
- Filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Parte 84 |
| Certificaciones (OSHA) | OSHA 29 CFR Parte 1920.134 |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Color | Verde azulado |
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla |
| Tamaño | L |
| Material de la máscara | Silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones con máquinas, lijado, soldadura, demolición, montaje, limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de aire comprimido de línea de la serie SA, cartuchos de la serie 6000 de 3M™ y filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000 |
| Incluye | Cierre rápido |
| Mostrar más |