Learn More
3M™ Paquetes de baterías TR-300 y TR-600 PAPR
Descripción
- Paquetes de baterías recargables
- Iones de litio
- Tiempo de funcionamiento prolongado para filtros y cartuchos
Los paquetes de baterías se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto
Compliance
Aprobado por la NIOSH.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 8-12 h |
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Paquete de baterías |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de energía para sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos |
| Para utilizar con (equipo) | Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-300 |
| Modelo | TR-332 |
| Tiempo de recarga | < 3,5 h |
| Peso (imperial) | 2,4 lb |
| Peso (métrico) | 1,077 kg |