Learn More
3M™ Cubierta de la válvula de exhalación para el respirador serie 7000
Código de producto. 15799827
Change view
Click to view available options
:
Peso bruto: 390 gramos (0,86 libras); 20/caja
Código de producto.
15799827 Peso bruto: 390 gramos (0,86 libras); 20/caja
1 options
Código de producto. 15799827
Marca: 3M™ 7000088356
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pieza de repuesto para máscaras completas 7800S.
  • Diseñado para el respirador de máscara completa 3M 7800S (se vende por separado)
  • La cubierta de la válvula mantiene el rendimiento de servicio original de la máscara
  • N.º de catálogo de 3M 7918
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta de válvula de exhalación
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, electricidad, mantenimiento de instalaciones, molienda, pruebas de seguridad y salud, funcionamiento de máquinas, pintura, saneamiento, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Máscara completa 7800s
Modelo 7918
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,1 x 7,9 x 4,4 pulg (25,6 x 20 x 11,1 cm)
Longitud (imperial) 10,1 in
Longitud (métrico) 25,6 cm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 4,4 in
Altura (métrico) 11,1 cm
Peso (imperial) 0,86 lb
Peso (métrico) 0,39 kg