Learn More
3M™ Accesorio para el respirador de máscara completa y parcial de la serie7000, conjunto de válvula de copa nasal 7882
Código de producto. 15709837
Change view
Click to view available options
:
Conjunto de la válvula de copa nasal 7882
Código de producto.
15709837 Conjunto de la válvula de copa nasal 7882
1 options
Código de producto. 15709837
Marca: 3M™ 7000088360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pieza de repuesto para usar con respiradores de máscaras faciales completas y parciales de la serie 7000 3M™
  • Usar con 3M el conjunto de copa nasal 7881S o el conjunto de copa nasal 7981S 3M
  • Pequeño
  • N.º de catálogo: 3M7882
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de nariz
Para utilizar con (equipo) Respirador de máscara completa y parcial de la serie 7000
Modelo 7882
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,2 x 8,6 x 4,8 pulg (28,4 x 21,8 x 12,1cm)
Longitud (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 28,4cm
Anchura (imperial) 8,6 in
Anchura (métrico) 21,8cm
Altura (imperial) 4,8 in
Altura (métrico) 12,1cm
Peso (imperial) 1,03 lb
Peso (métrico) 0,46kg