Learn More
3M™ Respirador facial completo y reutilizable de la serie 6000
Código de producto. p-56543
Change view
Click to view available options
Formato:
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato unitSize
15283467 Medio cada uno
1 options
Código de producto. 15283467
Marca: 3M™ 7100015051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Cartuchos y/o filtros compatibles (se venden por separado). Compatible con la serie de filtros 2000 y 7093 y los cartuchos de la serie 6000.
Requiere un tiempo de mantenimiento limitado— reduce la necesidad de programas de reparación caros
  • No se necesitan retenedores ni piezas adicionales para conectar filtros, cartuchos o la doble vía
  • El material de la máscara es suave y ligero. Tiene cintas para la cabeza fáciles de usar
  • Lente grande con revestimiento resistente a arañazos
  • 3M Catálogo# 6700 , 3M Catálogo# 6800 , 3M Catálogo# 6900
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Certifications
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional estadounidense) para los respiradores de aire de presión negativa 3M, respiradores de doble vía de presión positiva y algunos EPR 3M (con adaptador DIN).
Compliance
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional estadounidense) para los respiradores de aire de presión negativa 3M, respiradores de doble vía de presión positiva y algunos EPR 3M (con adaptador DIN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIOSH, ANSI Z87.1-2010
Tipo de conexión Bayoneta
Material Silicona, Elastómero termoplástico
Tipo de producto Mascarilla facial completa
Formato Medio
Para utilizar con (aplicación) Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Cartucho serie 3M™ 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble vía 3M™
Incluye Lente grande con revestimiento duro resistente a los arañazos
Modelo 6800
Tipo de suspensión 4 puntos