Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga de polipropileno 3810X
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8000626 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Grado de pureza o calidad:
Calidad Eppendorf
Limpio para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10154671
Marca: Eppendorf™ 0030125215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
El diseño de apertura y cierre fáciles de los tubos Eppendorf Tubes™ 3810X permite un uso cómodo, ergonómico y fiable con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete 1000 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -122.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -86°C to +100°C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.05 oz.
Tipo de tapón Flat Frost Lid
Fit for Purpose PCR Ready
Forma del fondo Conical
RCF máx. 30,000 x g
Forma Cylindrical
Tipo de producto Microcentrifuge Tube