Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga de polipropileno 3810X
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10758052 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Grado de pureza o calidad:
Calidad Eppendorf
Limpio para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Grado de pureza o calidad unitSize
10758052 Verde Calidad Eppendorf paquete de 1000
10154671 Transparente Limpio para PCR paquete de 1000
10451043 Transparente Calidad Eppendorf paquete de 1000
10277391 Azul Calidad Eppendorf paquete de 1000
10596901 Amarillo Calidad Eppendorf paquete de 1000
10649781 Rojo Calidad Eppendorf paquete de 1000
6 options
Código de producto. 10758052
Marca: Eppendorf™ 0030125185
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
  • Fabricado exclusivamente con polipropileno ultrapuro de alta calidad, que cumple con las directrices de la FDA 21 CFR § 177.1520 (polímeros de olefina) y 21 CFR § 178.2010 (antioxidantes y estabilizadores para polímeros)
  • El tapón del tubo es fácil de abrir y cerrar, por lo que ofrece un funcionamiento mucho más ergonómico
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
  • Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
  • Con graduaciones para la verificación sencilla del volumen pipeteado
  • Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
  • Disponible con certificado por lote Eppendorf Quality y PCR Clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Verde
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Los tubos Eppendorf 3810X, fáciles de abrir y cerrar de forma segura, ofrecen comodidad y fiabilidad para la preparación, la centrifugación y el almacenamiento de muestras
N.° por paquete 1000/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -122.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -86°C to +100°C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Calidad Eppendorf
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.05 oz.
Tipo de tapón Flat Frost Lid
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 30,000 x g
Forma Cylindrical
Tipo de producto Microcentrifuge Tube