Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Marca: RETSCH 60.158.008000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Cada una | |
305mm | |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
Con certificado de conformidad |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable | |
8 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 300 | |
40 mm |