Learn More
Skytec™ 3030V P3 Disposable Pre-Formed Cup Shape Respirator
Click to view available options
:
FFP3
Descripción
- Lightweight, cup shaped respirator
- Continuous loop metal-free headstrap
- Preformed nosebridge removes the need for regular adjustment
- Conforms to EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 20 |
| Certificaciones/conformidad | CE , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask |
| Tamaño | One Size |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Mostrar más |