Learn More
Sharpsafe™ 30 L Sharps Container with Protected Access
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca: Sharpsafe™ 51801420
Detalles adicionales : Peso : 12.44000kg
Descripción
- Diseñado para su uso en zonas de acceso público, como las de urgencias, y con pacientes ambulatorios, el recipiente de 30 l con acceso protegido posibilita la eliminación sencilla de objetos punzantes, al mismo tiempo que proporciona una mayor seguridad tanto para el usuario como para el público en general.
- El rango de acceso protegido también evita el uso del recipiente de objetos punzantes para residuos que no sean punzantes, lo que evita costes de eliminación de residuos innecesarios.
- Nuestros recipientes para objetos punzantes de 30 l se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con polipropileno robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
- La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura
- Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
- Función de cierre temporal y final
- Zona de llenado horizontal
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
30 L | |
Morado | |
454 x 454 x 793 mm | |
Inserto de acceso protegido |
Polipropileno | |
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-11, AFNOR NF 302 | |
Gris | |
10/Caja | |
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |