Learn More
Ácido 3-(terc-Butildimetilsililoxi)fenilborónico, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011354
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261621-12-9
Fórmula molecular C12H21BO3Si
Peso molecular (g/mol) 252.19
Número MDL MFCD03701505
Clave InChI RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
Nombre IUPAC ácido [3-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]borónico
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 91°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.19
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.