Learn More
3-Metil-3-oxetanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-oxetanemethanol |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0340g/mL |
Punto de ebullición | 122.0°C (70.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 97°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Methyl-3-oxetanemethanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.