Learn More
Ácido3-fluoro-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
26.30€ - 337.00€
CAS 14027-75-9
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD05864360
Clave InChI VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
PubChem CID 2759047
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15459928
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63295.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15439928
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63295.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15449928
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63295.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
14027-75-9
185.11
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
2759047
C7H4FNO4
MFCD05864360
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Especificaciones
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
C7H4FNO4
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
2759047
97%
14027-75-9
MFCD05864360
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
185.11
185.11
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C