Learn More
3-Fluoro-2-metilbenzonitrilo, 97 %
Código de producto. 11431370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11431370 1 g 1 g
11441370 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11431370
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26413.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185147-06-2
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD03788541
Clave InChI DMQFTNHJWVKVGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-6-fluorotoluene, 2-methyl-3-fluoro benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-2-methyl, 6-cyano-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1556, acmc-209emm, ksc497i2n, 2-methyl-3-fluorobenzonitrile, 3-fluoro-2-methyl-benzonitrile
PubChem CID 2779238
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(F)C=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%