Learn More
Pinacol éster de ácido 3-(dimetilamino)fenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11966091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966091 1 g 1 g
11976091 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444950010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 325142-87-8
Fórmula molecular C14H22BNO2
Peso molecular (g/mol) 247.14
Clave InChI BIJRPONWUBCGES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-n,n-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, dimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 3-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl aniline, n,n-dimethyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine
PubChem CID 17998909
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 53°C to 55°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.