Learn More
3-Dimetilamino-1,2,4-ditiazol-5-tiona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325319 1 g 1 g
11335319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20574.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-dimetilamino-1,2,4-ditiazol-5-tiona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29220-04-0
Fórmula molecular C4H6N2S3
Peso molecular (g/mol) 178.286
Número MDL MFCD00052567
Clave InChI IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
PubChem CID 2747561
Nombre IUPAC 5-(Dimetilamino)-1,2,4-ditiazol-3-tiona
SMILES CN(C)C1=NC(=S)SS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.31
Porcentaje de pureza 97%