Learn More
3-Di-n-propilamino-1-propino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352537 1 g 1 g
11362537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11633.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6323-79-1
Fórmula molecular C9H17N
Peso molecular (g/mol) 139.242
Número MDL MFCD00041626
Clave InChI ATTMKPWGJILFFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-di-n-propylamino-1-propyne, n,n-dipropyl-2-propyn-1-amine, propargyldipropylamine, n,n-dipropylprop-2-yn-1-amine, 3-dipropylamino-1-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dipropyl, prop-2-ynyldipropylamine, dipropylpropargylamine, propargyl di-n-propyl amine, n,n-dipropyl-2-propynylamine
PubChem CID 138724
Nombre IUPAC N-propil-N-prop-2-inilpropan-1-amina
SMILES CCCN(CCC)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Di-n-propylamino-1-propyne
Densidad 0.828
Punto de ebullición 157°C to 159°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.435
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 1746300
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.24
Porcentaje de pureza 98%