Learn More
3-cloro-4-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
53.00€ - 189.00€
CAS 64628-73-5
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.568
Número MDL MFCD00190126
Clave InChI ZPKUUNGPBSRPRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy, 3-chloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2949, acmc-1b4hb, ksc496e4r, 3-chloro4-trifluoromethoxyaniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-aniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine
PubChem CID 2773843
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)OC(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11475667
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23630.04
2 g
53.00€
2 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11485667
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23630.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline is used as a primary and secondary intermediate in chemical synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible material is strong oxidizing agents.
Especificaciones
64628-73-5
211.568
ZPKUUNGPBSRPRM-UHFFFAOYSA-N
2773843
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)OC(F)(F)F
C7H5ClF3NO
MFCD00190126
3-chloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy, 3-chloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2949, acmc-1b4hb, ksc496e4r, 3-chloro4-trifluoromethoxyaniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-aniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine
3-cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Especificaciones
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
64628-73-5
C7H5ClF3NO
6314199
Slightly soluble in water.
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)OC(F)(F)F
211.568
211.57
29°C to 30°C
1.454
MFCD00190126
3-chloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy, 3-chloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2949, acmc-1b4hb, ksc496e4r, 3-chloro4-trifluoromethoxyaniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-aniline, 3-chloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine
ZPKUUNGPBSRPRM-UHFFFAOYSA-N
3-cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
2773843
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes