missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC

Código de producto. 18002330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18002330 2.5 mg 2.50 miligramo
30134036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18002330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3656652.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 77439-76-0
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9148
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Nombre IUPAC 4-chloro-3-(dichloromethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
Fórmula molecular C5 H3 Cl3 O3
Peso molecular (g/mol) 217.43
Porcentaje de pureza >95%
Notas de grado de pureza HPLC
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Sinónimo MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
Mostrar más Mostrar menos

Especificaciones

Cantidad 2.5 mg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.