Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-cloro-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487516 250 mg 250 miligramos
15477516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62521.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192025-01-6
Fórmula molecular C12H15BClFO2
Peso molecular (g/mol) 256.51
Número MDL MFCD12405368
Clave InChI NTHMFEYDRUMMGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chloro-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 56973159
Nombre IUPAC 2-(3-cloro-2-fluorofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.51
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido