Learn More
Ácido 3-cloro-2,4-difluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473527 250 mg 250 miligramos
11372669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26711.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-clorofenil-2,4-difluorofenilacético se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886761-66-6
Fórmula molecular C8H5ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 206.573
Número MDL MFCD06660337
Clave InChI HENNVWWQJGUCAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2,4-difluorophenylacetic acid, 3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, 2-3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-2,4-difluoro
PubChem CID 17750824
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-2,4-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1CC(=O)O)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.58
Porcentaje de pureza 97%